Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Steel Triangles
38.65 NOK - 46.40 NOK
Product Code | Brand | Length (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Length (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||||
10303101
|
Usbeck Laborgeraete™
5100 |
40 mm |
38.65 NOK
Each |
Estimated Shipment: 27-06-2025
Log in to see stock. |
||||||
10189740
|
Usbeck Laborgeraete™
5101 |
50 mm |
40.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 28-05-2025
Log in to see stock. |
||||||
10423121
|
Usbeck Laborgeraete™
5102 |
60 mm |
41.30 NOK
Each |
Estimated Shipment: 18-06-2025
Log in to see stock. |
||||||
10433121
|
Usbeck Laborgeraete™
5104 |
80 mm |
46.40 NOK
Each |
Estimated Shipment: 03-06-2025
Log in to see stock. |
||||||
Spezifikation
Steel | |
1 Each | |
Triangles |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Steel Triangles