Learn More
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1 with silver ions lining to reduce odor and a replaceable Active Comfort insole.
Brand: ABEBA™ 7131038/47
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lightweight, comfort, hygiene
- Comply to EN ISO 20345 : 2012, S2 SRC
- ESD dissipative according to EN 61340 Climate class 1
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- Steel toe cap (200 joules)
- Black smooth leather
- Silver ions lining
- Replaceable Active Comfort insole
- Sanitized treatment
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Black | |
Breathable lining with Silver ions | |
47 | |
Polyurethane | |
Steel | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |
Laces | |
Textile | |
Leather | |
Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative | |
Trainer | |
1 Pair | |
Water |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1 > Size: 47
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu