Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Sharp Ends Forceps
Provides a non-stick surface with PTFE coating to which very few solid or liquid substances will permanently adhere. Nickel Electro™ Stainless Steel Sharp Ends Forceps provide excellent non-wetting properties for easy cleaning and can be steam or chemically sterilized.
Marke:  Fisherbrand™ 7204
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11582113
  • 248.00 NOK / Each
Nur noch null auf Lager
Estimated Shipment: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufĂĽgen
Beschreibung
Beschreibung
PTFE coated forceps, providing a non-stick surface to which very few solid or liquid substances will permanently adhere.
  • Chemically resistant and non-contaminating
  • Non-protein binding and providing bio-inert surfaces
  • No critical quantities lost due to sticking
  • No build up on surfaces
  • Ideal for use under severe laboratory conditions
  • Excellent non-wetting properties for easy cleaning and can be steam or chemically sterilized
  • With guide pin
Spezifikation
Spezifikation
Sharp
PTFE-coated Stainless Steel
160 mm
Each
Forceps
Serrated Jaws
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stainless Steel Sharp Ends Forceps > Body Height: 160mm
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt