Learn More
MP Biomedicals Protein Diet, Normal, Pellet
Protein included in diet, pellet form. Methione supplementation needed to increase health of animal.
5515.00 NOK - 27565.00 NOK
Specifications
Product Type Animal Diet
Autoclavable Autoclavable
Disposable Single-use
Format Pellet
Sterility Non-sterile
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
11435612
View Documents
MP Biomedicals
0290248810
10 kg
5515.00 NOK
10kg
11445612
View Documents
MP Biomedicals
0290248820
20 kg
11050.00 NOK
20kg
11455612
View Documents
MP Biomedicals
0290248850
50 kg
27565.00 NOK
50kg
Description
Description
  • High protein diet in pellet form
  • Supplementation is needed, especially methione, to increase health of the animal
Specifications
Specifications
Animal Diet
Single-use
Non-sterile
1 ft.
Autoclavable
Pellet
Room Temperature
0.3048 m
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt