Learn More
PF 04457845
Potent and selective irreversible FAAH inhibitor
1252.67 NOK - 4648.91 NOK
Especificaciones
Chemical Name or Material N-3-Pyridazinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methylene]-1-piperidinecarboxamide
CAS 1020315-31-4
Assay Percent Range >98%
Molecular Formula C23H20F3N5O2
Formula Weight Observed MW: 455.43
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18779568
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Tocris Bioscience
6374/25
25 mg
4648.91 NOK
25mg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18750519
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Tocris Bioscience
6374/5
5 mg
1252.67 NOK
5mg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
Potent and selective irreversible FAAH inhibitor (IC50 = 7.2 nM). Selective for FAAH over a panel of other serine hydrolases. Exhibits efficacy in a rat inflammatory pain model. Orally bioavailable and brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
N-3-Pyridazinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methylene]-1-piperidinecarboxamide
>98%
Observed MW: 455.43
1020315-31-4
C23H20F3N5O2
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at 4°C
SDS
Documentos
Documentos
Certificados