Learn More
MON1B Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 17638-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The MON1B antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human MON1B. This antibody recognizes human antigen. The MON1B antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
MON1B | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Primary | |
Human |
Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
20 μL | |
22879 | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu