Learn More
IFT140 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1696.32 NOK - 4796.50 NOK
Specifications
Antigen | IFT140 |
---|---|
Concentration | 0.49 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugate | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16857354
|
Proteintech
17460-1-AP-20UL |
20 μL |
1696.32 NOK
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
16847354
|
Proteintech
17460-1-AP-150UL |
150 μL |
4796.50 NOK
150µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschreibung
IFT140 contains 9 TPR repeats and 5 WD repeats. The function of the IFT140 protein remains unknown.Spezifikation
IFT140 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
E9PY46, Q96RY7 | |
100362124, 106633, 9742 | |
IFT140 Fusion Protein Ag11119 | |
Primary | |
-20°C | |
IFT140 |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
c305C8.4, c380F5.1, gs114, IFT140, KIAA0590, WDTC2 | |
Ift140 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts