Learn More
HMGN2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1696.32 NOK - 4796.50 NOK
Spécification
Antigen HMGN2
Concentration 0.43 mg/mL
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
16847683
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10953-1-AP-20UL
20 μL
1696.32 NOK
20µL
16837683
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10953-1-AP-150UL
150 μL
4796.50 NOK
150µL
Description
Description
The protein encoded by this gene binds nucleosomal DNA and is associated with transcriptionally active chromatin. Along with a similar protein, HMGN1, the encoded protein may help maintain an open chromatin configuration around transcribable genes. The protein has also been found to have antimicrobial activity against bacteria, viruses and fungi.
Spécification
Spécification
HMGN2
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
P05204
3151
HMGN2 Fusion Protein Ag1401
Primary
-20°C
HMGN2
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HMG17, HMGN2
HMGN2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis