Learn More
GPE Scientific™ Borosilicate Glass Stirrer
For use with overhead stirrer motors
Brand:  GPE Scientific™ 30503
 View more versions of this product
Product Code. 11786843
  • 1280.00 NOK / Each
Estimated Shipment: 04-02-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • For use with overhead stirrer motors
  • Non-whip and autoclavable
  • The PTFE blades are easily removed or replaced
Specifications
Specifications
Overhead Stirrer Motors
B29
Borosilicate Glass
465 mm
Uni-Form Precision Glass Stirrers
Certificates
View accessory products
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado