Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges, 7K MWCO, 0.5–100 mL
Perform high-throughput protein recovery (7K MWCO) and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Thermo Scientific Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges.
Marca:  Thermo Scientific™ A40002475
3386.83 NOK valid until 2025-06-21
Use promo code "24112" to get your promotional price.
 Ver más versiones de este producto
CĂłdigo de producto. 30245279
  • 5080.00 NOK / Pack of 10
Nurture Your Progress
Use promo code 24108 at checkout
Ver promociones disponibles
Alertas:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
Este artĂ­culo no se puede devolver. Vea la polĂ­tica de devoluciones
DescripciĂłn
Show More
Especificaciones
Especificaciones
Zeba™ Spin Desalting Columns, 7K MWCO, 10 Columns
Spin Desalting Columns
Small molecule removal and buffer exchange
Spin Column
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
10 Columns
4 to 10 mL
20 mL Zeba Desalting Resin Bed
Standard Table-top Centrifuge
Store at 4°C
Buffer Exchange, Protein
7.0 kDa
Single-use
20 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges, 7K MWCO, 0.5–100 mL > Format: Spin Column, Quantity: 10 Columns
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado