Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles
Minimizes the hands-on time involved in extraction. Macherey Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles are used for holding solid materials from which substances are to be extracted with a suitable solvent.
Brand:  Macherey-Nagel™ 645040
Product Code. 10410112
  • 3785.00 NOK / Pack of 25
Only null left
Estimated Shipment: 07-08-2025
Description
  • Manufactured from pure cellulose
  • Used in the fields of air and waste gas analysis for collecting solid particles
  • The choice of analytical chemists using Soxhlet or automated extractors
Spécification
Spécification
25 Pk.
Cellulose
275 mm
55 mm
Analysis of soil contaminants, Analysis of soil contaminants
Extraction Thimbles
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles > Inner Diameter: 55mm; Height: 275mm
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis