Learn More
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Abeba X-Light Black Safety Loafer - Smooth leather safety shoes with elastic instep.
1060.00 NOK
Specifications
Closure Type | Elastic Band |
---|---|
Color | Black |
Material | Leather |
Toe Material | Steel |
Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC |
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | ||||||
17611915
|
Abeba™
711037/35 |
35 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
17621915
|
Abeba™
711037/36 |
36 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
17631915
|
Abeba™
711037/37 |
37 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
17641915
|
Abeba™
711037/38 |
38 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
17651915
|
Abeba™
711037/39 |
39 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
17661915
|
Abeba™
711037/40 |
40 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
17671915
|
Abeba™
711037/41 |
41 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
17681915
|
Abeba™
711037/42 |
42 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
17691915
|
Abeba™
711037/43 |
43 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
17601925
|
Abeba™
711037/44 |
44 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
17611925
|
Abeba™
711037/45 |
45 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
17621925
|
Abeba™
711037/46 |
46 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17631925
|
Abeba™
711037/47 |
47 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17641925
|
Abeba™
711037/48 |
48 |
1060.00 NOK
1 pair |
Estimated Shipment: 08-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Smooth leather
- Black
- Steel toe cap
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable Active Comfort Insole (art. 351620)
- Antistatic
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with elastic band
Spezifikation
Elastic Band | |
Leather | |
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC |
Black | |
Steel |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.