Learn More
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Abeba X-Light White Safety Loafer - Smooth leather safety shoes with elastic instep.
Brand:  Abeba™ 711032/36
 View more versions of this product
Product Code. 17632035
  • 1060.00 NOK / 1 pair
Estimated Shipment: 07-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Steel toe cap
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable Active Comfort Insole (art. 351620)
  • Antistatic
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with elastic band
Specifications
Specifications
Elastic Band
Leather
Steel
White
36
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Abeba™ X-Light Safety Loafer > Safety Loafer; Size: 36
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato