Learn More
ABEBA™ X-Light Black Occupational Clogs OB
ABEBA™ X-Light Black Occupational Clogs OB with silver ions lining to reduce odor, a replaceable Active Comfort insole, and a non-foldable, adjustable heel strap.
Marque:  ABEBA™ 7131135/45
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16318401
  • 1005.00 NOK / 1 pair
Estimated Shipment: 05-05-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Lightweight, comfort, hygiene
  • Comply to EN ISO 20347 : 2012, OB SRC
  • ESD dissipative according to EN 61340 Climate class 1
  • Slip resistant Mono PU outsole SRC
  • Smooth leather
  • Silver ions lining
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Replaceable Active Comfort insole
  • Sanitized treatment
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD
Breathable lining with Silver ions
45
Polyurethane
1 Pair
Water
Black
Leather
Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative
Clogs
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
ABEBA™ X-Light Black Occupational Clogs OB > Size: 45
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis