Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life.
Marque:  Watson-Marlow 979.0038.000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15323277
  • 3815.00 NOK / Pack of 6
Estimated Shipment: 04-12-2024
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Made from autoclavable marprene
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Double Segment Tubing
0.38 mm
0.03 in.
323S/MC peristaltic pump
0.007 to 0.52 (four roller pump), 0.007 to 0.470 (eight roller pump)mL/min.
7/500 in.
Marprene
0.8 mm
6 Pk.
Orange/Green
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats