Learn More
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Mid-Arm Length Product Code.: 15177665
Estimated Shipment: 30-05-2025
to see stock.
Add to basket
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Mid-Arm Length
Product Code. 15177665 Shop All Thermo Scientific Products
Small
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Product Code. 15177665
Brand: Thermo Scientific™ 189441
Estimated Shipment: 30-05-2025
to see stock.
Add to basket
Add to basket
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Safely handle samples from ultra low temperature freezers and cryogenic storage with Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves. Available in elbow, mid-arm, and shoulder-length options.
  • Provides splash protection
  • Comfortable, lightweight, breathable
  • Side release buckles for quick on/off
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Mid-Arm Length
Product Type Waterproof Cryogenic Gloves
Size Small
For Use With (Application) Cryogenic Preservation
Length (English) 14 to 15 in.
Length (Metric) 35.5 to 38 cm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Mid-Arm Length >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato