Learn More
Gosselin™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap
CORNING GOSSELIN™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap is constructed of polypropylene and available in a variety of sizes.
Marque: Gosselin™ COX1100A-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polypropylene construction
- Suitable for waste and sharps
- NFX 30-5111 compliant
- Hinged cap
Spécification
1.1 L | |
Hinged Top | |
Yellow | |
Polypropylene |
NFX 30-5111 | |
White | |
60/Cs. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Gosselin™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap > 1.1L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu