Learn More
Fisherbrand™ Viton Rubber Tubing
Suitable for transferring corrosive liquids, even at high temperatures
Brand:  Fisherbrand™ FB68948
 View more versions of this product
Product Code. 11592583
  • 2140.00 NOK / 5m
Estimated Shipment: 14-04-2025
to see stock.
Explore more special offers
Ajouter au panier
Description
Description
  • Excellent chemical resistance, particularly to aggressive fuels, acids, animal and vegetable oils, solvents, alcohols and bleaching agents
  • Good resistance to ozone and radiation
  • Other sizes are available on request
  • Density 1.83g/cm3
  • Temperature range -20 to 300°C
Spécification
Spécification
8 mm
5 m
Transferring corrosive liquids, even at high temperatures
Viton
1.5 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Viton Rubber Tubing > I.D.: 1.5mm; O.D.: 8mm
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis