Learn More
UVP Lamp Stands
Allows easy and comfortable hands free operation of UV lamps
461.00 NOK - 2135.00 NOK
Specifications
For Use With (Equipment) | EL-series UV lamp |
---|---|
Packaging Quantity | 1 Ea. |
Product Type | Lamp Stand |
Product Code | Brand | Model | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Model | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12611732
|
UVP
18-0063-01 |
J-138 |
2135.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 06-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11786812
|
UVP
98-0016-03 |
J-129 |
1520.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 21-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11718231
|
UVP
98-0020-03 |
J-124 |
461.00 NOK
Each |
Estimated Shipment: 05-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Allows easy and comfortable hands free operation of UV lamps
- Housing: Varies from metal housing with scratch resistant powder coat to plastic housing
- Allows hands free operation of the lamp
Spécification
EL-series UV lamp | |
1 Ea. | |
Lamp Stand |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.