Learn More
Corning™ Untreated Microcarriers
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile and ready-to-use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
Brand:  Corning™ 4624
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17882145
  • 9905.00 NOK / 100g
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Corning microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready-to-use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors. Additionally, the microcarriers are surface-treated to enhance cell attachment, maximizing cell yield and viability.
Features
  • Consistency – USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
  • Performance – Corning microcarriers are offered with four surface treatments:
  • Corning Synthemax™ II substrate creates a synthetic surface on the microcarriers for stem cell expansion. Use low concentration for MSC applications and high concentration for iPS/ES applications.
  • Corning CellBIND™ surface treatment infuses the surface of the microcarriers with oxygen to improve cell attachment
  • Positive charge surface treatment
  • Collagen coating
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Nonpyrogenic
  • Available as closed system solutions
Product Specifications
  • Bead size: 125 μm to 212 μm
  • Density: 1.026 ± 0.004 g/cm³
  • cm²/gram: 360
Vials and Closed System Packaging
Corning microcarriers are available sterile and ready to use in 10 g vials. This format provides flexibility to select the amount of beads to use.
During the mature phase of process development and into manufacturing, closed system packaging would be necessary to maintain sterility and ease bioreactor loading. Corning microcarriers are also available in off-the-shelf and custom closed systems packaging. Tubing, connectors, and materials are customizable based on individual needs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Microcarrier 100g Bottle
1.026
Not Treated
USP Class VI Polystyrene
100 g
360 cm2/g
Sterile
Microcarrier
125 to 212 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt