Learn More
Corning™ Untreated Microcarriers
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile and ready-to-use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
Brand:  Corning™ 4625
 View more versions of this product
Product Code. 17872145
  • 38290.00 NOK / 500g
Explore more special offers
Beschreibung
Show More
Spezifikation
Spezifikation
Microcarrier 500g Bottle
1.026
Not Treated
USP Class VI Polystyrene
500 g
360 cm2/g
Sterile
Microcarrier
125 to 212 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Corning™ Untreated Microcarriers > None; 500 g
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt