Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X)
900.00 NOK - 2110.00 NOK
Specifications
Product Type Buffer
Form Liquid
Concentration 0.5% in PBS (10X)
Content And Storage Ambient temperatures
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15485789
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J63596.AP
500 mL
900.00 NOK
500mL
15495789
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J63596.K2
1 L
1325.00 NOK
1 L
15405799
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63596.K3
2 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Description
Description
Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X) is used as a wash solution for western blot membranes and microtiter plate wells in ELISA assays. It acts as a pH stabilizer in optimal formulation, salts and detergents designed to effectively remove excess material from membranes. It finds application as laboratory detergents as well as in biomedical experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Buffer
Liquid
0.5% in PBS (10X)
Ambient temperatures
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X)
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis