Learn More
Fisherbrand™ Translucent Silicone Stoppers
Descrizione
- Non-toxic, translucent
- Temperature range -60°C to 200°C
- High electrical resistance
- High resistance to many chemicals including ozone
Specifica
49 mm | |
–60 to 200°C | |
67 mm | |
Silicone |
1/Pk. | |
Translucent | |
74 mm | |
Silicone Stopper |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto