Learn More
Thermo Scientific™ TransformAid Bacterial Transformation Kit
Kit for quick and convenient preparation of competent E.coli cells for guaranted transformation efficiencies of more than 107 transformants per μg of plasmid DNA.
Brand:  Thermo Scientific™ K2711
522.56 NOK valid until 2025-04-18
Use promo code "24107" to get your promotional price.
Product Code. 10344730
  • 748.00 NOK / 40 reactions
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Show More
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
E. coli
Cloning
TransformAid Bacterial Transformation Kit
Kit
≥1 x 107;
TransformAid
40 Transformations
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Product Certifications
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number2826821 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog NumberK2711
Lot Number2822495 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog NumberK2711
Lot Number2817911 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog NumberK2711
Lot Number2845843 Certificate TypeCertificate of Analysis Date28/01/2025 Catalog NumberK2711
Lot Number2852887 Certificate TypeCertificate of Analysis Date28/01/2025 Catalog NumberK2711
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TransformAid Bacterial Transformation Kit > For 40 transformations
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.