Learn More
α-Tocopherol phosphate, MedChemExpress
MedChemExpress α-Tocopherol phosphate is the compound demonstrating the highest vitamin E activity, which is available both in its natural form as RRR-alpha-tocopherol isolated from plant sources.
Brand: Medchem Express HY-16686
Description
α-Tocopherol phosphate is the compound demonstrating the highest vitamin E activity, which is available both in its natural form as RRR-alpha-tocopherol isolated from plant sources.Spezifikation
α-Tocopherol phosphate | |
White | |
C29H51O5P | |
alpha-Tocopherol phosphate TocP vitamin E phosphate | |
CC1=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C(C)C(OP(O)(O)=O)=C1C | |
510.69 | |
Research |
38976-17-9 | |
Research | |
10 mg | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (195.81 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.31 mM; Need ultrasonic) | |
510.69 | |
98.0% | |
Solid |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Research purposes only