Learn More
Titanium(II) hydride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11337597
Titanium(II) hydride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337597
500 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
100 g
500 g
2 x 1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 11337597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012857.36
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Widley used as an additive in the manufacturing of Alnico sintered magnets and in sintered powdered metals. It is used in the production of metal foam, powdered titanium metal and in pyrotechnics.
Titanium(II) hydride is widely utilized as an additive in the manufacturing of Alnico sintered magnets and in sintered powdered metals. It is used in the production of metal foam, powdered titanium metal and in pyrotechnics. It is involved in various applications such as ceramics, pyrotechnics and sports equipment. It is also used as a laboratory reagent and as a blowing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-98-5
Molecular Formula H2Ti
MDL Number MFCD00151301
Spécification
Melting Point 450°C (decomposition)
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Assay Percent Range 99% (metals basis)
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 49.92
Sensitivity Air and moisture sensitive
Density 3.9
Chemical Name or Material Titanium(II) hydride
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Titanium(II) hydride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis