Learn More
Labcon™ TipTop™ Dispenser Caps for Blood Collection Tubes
Dispenses drops of filtered blood for clinical lab uses.
Brand: Labcon™ 5511-800-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dispenser cap with integral filter for 13 or 16 mm blood collection tubes
- Fits standard glass or plastic blood tubes
- Polyethylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spezifikation
13 mm | |
Not Autoclavable | |
Clear | |
5000/Cs. | |
Non-sterile |
Blood Dispenser Caps | |
Polyethylene | |
1000/Pk. | |
ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |