Learn More
Thermo Scientific™ RockIt Rocking bioreactor BioProcess Container (BPC)
Marca:  Thermo Scientific SH30980.04
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17918201
  • 8830.00 NOK / Pack of 5
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 L
C-Flex
Ea.
100 cm (39.4 in.)
105 cm (41.3 in.)
10 cm (3.9 in.)
P.C. Silicone
P.C. Silicone
28.62 x 29.37 ft.
Single-Use Bioreactor
5 Panel ports
Gamma-Irradiation
5 cm (2 in.)
5 cm (2 in.)
C-flex
C-flex
P.C. Silicone
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales