Learn More
Terbium(III) 2,4-pentanedionate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
1350.00 NOK - 4900.00 NOK
Chemical Identifiers
CAS 14284-95-8
Molecular Formula C15H21O6Tb
Molecular Weight (g/mol) 456.25
MDL Number MFCD00013503
InChI Key MAPWZFZLNRMAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym terbium iii acetylacetonate, terbium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 129878174
IUPAC Name (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;terbium
SMILES [Tb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
11369217
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040032.04
2 g
1350.00 NOK
2g
11379217
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040032.09
10 g
4900.00 NOK
10g
Description
Description
Terbium(III) 2,4-pentanedionate is used as an active pharmaceutical ingredient. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Show More
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 238-195-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Terbium(III) 2,4-pentanedionate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado