Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human PKA Signaling, Fast 96-well
These 96-well plates are pre-configured with the most appropriate TaqMan™ Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state. Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment.
Marca:  Applied Biosystems™ 4418819
Codice prodotto. 10218754
  • 2115.00 NOK / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • These 96-well plates are pre-configured with the most appropriate TaqMan™ Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state
  • Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment
  • The TaqMan™ Array Human PKA Signaling 96-well Plate contains:
    • 92 assays to genes associated with PKA signaling
    • 4 assays to candidate endogenous control genes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Array Plate
Human
Dried Down
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Non-Fluorescent Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
Fast
96-array Plate
Each TaqMan™ Array Plate well contains a single TaqMan™ Assay for one 10 μL reaction. The plates can be stored at room temperature or at 4°C.
TaqMan Assay for One 10 uL Reaction
FAM
1 x 96-well plate
Cell Cycle & Proliferation, Apoptosis, Signal Transduction, Biomarker-Related Pathway(s), Development, Extracellular Matrix & Cell Adhesion, Immunology, Oncology
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Specification Sheets
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human PKA Signaling, Fast 96-well > For Use With (Application): Apoptosis, Biomarker-Related Pathway(s), Cell Cycle and Proliferation, Development, Extracellular Matrix and Cell Adhesion, Immunology, Oncology, Signal Transduction
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.