Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ Screw Vial and Cap Kits, Level 3 High Performance Applications
Meet your certification and documentation needs with our Level 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ Screw Vial and Cap Kits.
Brand:  Thermo Scientific™ 6PMCK351W
1587.89 NOK valid until 2025-03-30
Use promo code "24134" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 17333973
  • 1815.67 NOK / Pack of 100
In Stock
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Description
Show More
Specifications
Specifications
Blue
6 mm
Amber Glass
Silicone/PTFE, Bonded
9 mm
SureSTART Level 3
Polypropylene
32 mm
MSCERT+
9 mm
9 mm
Clear/Clear
12 mm
2 mL
100 Vials and Caps
55 Shore
2 mL
Screw Cap, Level 3
1 mm
MSCERT+ Vial and Cap Kit, Level 3
Yes
2 mL Short Thread Screw Glass Vial, Level 3
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ Screw Vial and Cap Kits, Level 3 High Performance Applications >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato