Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 8 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications
Use SureSTART™ 8 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.
714.37 NOK - 973.03 NOK
Spécification
Size (Metric) Opening 15 mm
Volume (Metric) Residual 0.8 mL
Base Style Flat Base
Product Line SureSTART Level 2
Volume (Metric) Total 8 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Material Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Material Prix Quantité et disponibilité  
17805234
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
6ASV8EPA-2
Amber Glass
973.03 NOK
Pack of 200
In Stock
to see stock.
Ajouter au panier
17875174
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
6ASV8EPA-1
Clear Glass
714.37 NOK
Pack of 200
In Stock
to see stock.
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
15 mm
Flat Base
8 mL
EPA Certified
No
0.8 mL
SureSTART Level 2
60 mm
Screw Thread Vial
6 mL
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ SureSTART™ 8 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis