Learn More
Eppendorf Starter Set 100 μL 384-format: Eppendorf Xplorer™ Plus Move It™
Move It, the adjustable tip spacing pipette from Eppendorf, allows easy vessel format changes while saving up to 50 % time compared to single-channel pipettes. Its unique tubeless design allows autoclavability. Available as mechanical or electronic pipette with 4, 6, 8, or 12 channels.
Brand:  Eppendorf 4861000955
49200.00 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 30058123
  • 49396.80 NOK / 1 set
Explore more special offers
Description
Description
  • 4-, 6-, 8- and 12-channel air-cushion pipettes with variable volume and adjustable tip spacing option
  • Available as mechanical (Research plus) and electronic (Xplorer plus) adjustable tip spacing multi-channel pipette
  • For plates (384-, 96-, 48-, 24- and 12-well), tubes, agarose gels and more (depending on pipette variant)
  • Tip spacing freely selectable from 4.5 to 33 mm, depending on pipette variant
  • Format limiter for quick switches backwards and forwards between source and destination formats
  • Manual adjustment knob for smooth vibration-free format switches and liquid transfers without dripping
  • Tubeless system for enhanced reliability and safety
  • Autoclavable for user and sample safety (Research plus fully, and Xplorer plus lower part only)
  • 360° rotatable pipette head for comfortable readability of display and fast identification of parameters
  • Optimally balanced pipette - reduces hand fatigue for stress-free operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Lot-Specific Certificate
Autoclavable
Single-use
Sterile
5 to 100 μL
1 Xplorer™ plus Move It™, adjustable cone distance, 12-channel, 5 to 100 μL, light yellow with 5x ep Dualfilter T.I.P.S.™, PCR clean and sterile, 5 to 100 μL, 53 mm, yellow, 19020 tips (50 racks x 384 tips)
2.1 in.
epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Light Yellow
12
Manual Pipettes
Air-cushion System
19,020 Tips (50 Racks x 384 Tips)
53 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Eppendorf Starter Set 100 μL 384-format: Eppendorf Xplorer™ Plus Move It™ > Number of Channels: 12
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt