Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Marca: RETSCH 60.169.075000
Este artĂculo no se puede devolver.
Vea la polĂtica de devoluciones
Especificaciones
1 Each | |
Test Sieve | |
Vibratory Shaker AS 450 | |
100mm | |
450 mm | |
Stainless Steel |
75 mm | |
ASTM E 11 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂtulo del producto
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11 > Pore Size: 75 mm
ÂżDetecta una oportunidad de mejora?Comparta una correcciĂłn de contenido