Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and 3-Sided Frame
Keep lab materials clean and safe. Metro Stainless Lab Worktable features Type 304 stainless steel construction throughout and 3-sided Frame providing corrosion-proof performance and stability you can count on.
Marca:  Metro™ LTSM36UIS
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15957131
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Specifica
Mobile Table
Ideal for lab
89 cm
35.75 in.
600 lb.
30 in.
Stainless Steel
35.75 x 30 x 35 in.
35 in.
3 Sided frame, adaptor insert
90.8 cm
273 kg
76.2 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and 3-Sided Frame > Mobile; 35.7L x 30W x 35.1 in.H (90.8 x 76.2 x 89.3cm)
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato