Learn More
SRD5A1 Mouse anti-Human, Clone: 1D5D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66329-1-IG-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16848105
  • 4796.50 NOK / 150µL
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Steroid 5alpha-Reductase is an important enzyme in androgen physiology because it catalyzes the conversion of testosterone into the more potent 5alpha-dihydro-testosterone, which mediates androgen effects on target tissues. The enzyme exists as two isoforms: type 1, which is expressed mainly in the skin; and type 2, which is expressed mainly in the prostate. In cultured human skin cells, 5alpha-Reductase 1 shows heterogeneity of protein, and has different levels of transcriptional and translational expression. 5alpha-Reductase 1 is expressed in all portions of the hair follicle, whereas 5alpha-Reductase 2 is expressed only in mesenchymal portions. In addition, 5alpha-Reductase 1 is mainly expressed in human breast carcinoma and may play a role in the in situ production and actions of the potent androgen 5alpha-dihydrotestosterone, including inhibition of cancer cell proliferation in hormone-dependent human breast carcinoma. The 5alpha-Reductase-3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase complex is present in the human brain, suggesting that the complex may be involved in the synthesis of neuroactive steroids or the catabolism of neurotoxic steroids.
Especificaciones
Especificaciones
SRD5A1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P18405
SRD5A1
SRD5A1 Fusion Protein Ag23351
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1D5D8
Unconjugated
SRD5A1
S5AR 1, SR type 1, SRD5A1, Steroid 5 alpha reductase 1
Mouse
Protein G
RUO
6715
-20°C
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado