Learn More
Cole-Parmer™ Vial Set for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marke: Cole-Parmer™ 3117
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Crush, grind, and mill various materials.
- Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinders with a wide range of vial sets suitable for your application.
Spezifikation
Grinding Vial Set | |
2.5 mL | |
0.5 in. | |
Ideal for General Purpose Grinding | |
5.5 to 6 | |
2.54 cm | |
Hardened Steel | |
Grinding: 0.2 to 0.6 mL, Mixing: 1 mL | |
0.5 g |
0.08 oz. | |
Fe, Cr, Si, Mn, C | |
1.27 cm | |
8000 D, 8000 M Mixer/Mills | |
1 in. | |
Grinding vial and cap, ball | |
Grinding: 0.006 to 0.02 oz., Mixing: 0.03 oz. | |
0.001 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur