Learn More
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Saliva Collection Kit
The Thermo Scientific SpeciMAX Saliva Collection Kit provides a simple method for the collection of raw (aka plain, whole) saliva.
198.00 NOK - 3920.00 NOK
Especificaciones
Product Type Saliva Collection Kit
Certifications/Compliance Research Use Only
Storage Requirements Store at 15°C to 30°C
Ver más especificaciones
Productos 2
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
17354473
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
A50696
400 Kits This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
17364473
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
A50696P10
10 Kits This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
DescripciĂłn
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Saliva Collection Kit
Research Use Only
Store at 15°C to 30°C
Videos
Seguridad y manipulaciĂłn
Seguridad y manipulaciĂłn
missing translation for 'shelfLife' : 2 years
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Saliva Collection Kit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado