Learn More
Gilac™ Solid Crate
Solid Crate is designed for caterers, restaurateurs, bakers, pastry cooks. Storage crate for raw materials, pastries and chocolate moldings. Stacking with and without lid, rounded corners and flat bottom for easy cleaning.
Brand:  Gilac™ G179428-1
 View more versions of this product
Product Code. 17958611
  • 239.00 NOK / Each
Explore more special offers
Beschreibung
Beschreibung
  • Solid crate.
  • For caterers and restaurateurs: storage crate for raw materials.
  • Stacking with and without lid, maximum stacking height capacity.
  • Innovative design for even greater convenience:
    • Rounded corners and bottom for easy cleaning.
    • Optimised side reinforcements allow you to customise crates with your logo.
    • Rounded outside corners guarantee a damage-free working environment.
Spezifikation
Spezifikation
4 gal.
None
HDPE
Crate
600 mm
400 mm
90 mm
15 L
Blue
Rectangular
600 x 400 x 90 mm
23.6 in.
15.7 in.
3.5 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Gilac™ Solid Crate > Dimensions (L x W x H): 600 x 400 x 90 mm, Capacity: 15 L, Color: Blue
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt