Learn More
BRAND™ Silicone Stopper
Natural colored stopper is constructed of silicone.
Brand:  BRAND™ 144370
 View more versions of this product
Product Code. 10263341
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Constructed of silicone
  • Natural-colored
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
40 mm
55 mm
Stopper
47 mm
Silicone
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BRAND™ Silicone Stopper > Top Diameter: 55 mm; Bottom Diameter: 47 mm
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato