Learn More
BRAND™ Unisilkon™ Silicone Paste
Low viscosity. For greasing ground joints.
Brand:  BRAND™ 61605
412.38 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Product Code. 11863940
  • 523.00 NOK / 50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Unisilkon™ TK M 1011
  • For use with greasing ground joints
  • Love viscosity
  • Operating temperature from -40 to 160°C
  • 50g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BRAND™ Unisilkon™ Silicone Paste > For Use With: For greasing ground joints
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato