Learn More
Epredia™ Shandon™ Octospot™ Accessories Product Code.: 12590047
Epredia™ Shandon™ Octospot™ Accessories
Product Code. p-4531375 Shop All Epredia Products
Thick Filter Cards, Pack of 100
Click to view available options
Type:
Holding Block
Solvent-Resistant Slides, 8 spots
Thick Filter Cards
Unit Size:
Each
Pack of 100
Product Code. 12590047
Brand: Epredia™ 1001641
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
These Epredia™ accessories are for use with Shandon Octospot Starter Packs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Thick Filter Cards
For Use With (Equipment) Shandon Octospot Starter Packs
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ Octospot™ Accessories >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt