Learn More
Bel-Art Secador™ 5.0 Adjustable Auto-Desiccator Cabinet, Electric Non-Desiccant
This cabinet provides dry storage for humidity-sensitive products such as laboratory samples, reagents, optical equipment, electronics, and 3D printing filament. This cabinet is an adjustable electric model that can be programed to your desired humidity level.
Marca:  Bel-Art H42057-1004
Código de producto. 17805402
  • 35090.00 NOK / Each
Estimated Shipment: 08-05-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • High-density foam gaskets to keep ambient humidity out and dry air inside
  • Large clear polycarbonate panels are durable and allow for easy viewing of internal contents
  • LCD shows the internal temperature and humidity level
  • Includes 3 adjustable and removable shelves
  • Electric models keeps internal humidity at 20 to 40%
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Front-loading
Hinged
Adjustable
11.8 in.
25 in.
13 in.
100/120 V or 200/240 V
White
Polycarbonate
3
34 x 28 x 50 cm
30 cm
63.5 cm
34 cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado