Learn More
SI Analytics™ ScienceLine™ Metal Combination Electrode
SI Analytics™ ScienceLine™ Metal Combination Electrode with Silver/Silverchloride reference system, plug head, and connection cable.
Marque:  SI Analytics™ 285102343
Code produit. 10700792
  • 3505.00 NOK / Each
Estimated Shipment: 24-01-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Reference system: Silamid™
  • Glass shaft
  • Fixed Cable: 1 m long, with plug A acc. to DIN 19262 or with BNC plug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sensor: Ag, cap, 5 mm diameter
Ceramic
Electrolyte L 2114, Ag / AgCl ref
120 mm
Plug Head
Metal Combination Electrode
-5°C to +100°C
12 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats