Learn More
Sartorius Density Kits, for Secura™, Quintix™ and Practum™ Analytical Balances
Shop All Sartorius Products
Click to view available options
:
Density Kit; for Secura, Quintix, Practum analytical balances
Description
For use with Secura™, Quintix™ and Practum Analytical Balances.
Specifications
Specifications
| For Use With (Equipment) | Secura, Quintix, Practum Analytical Balance |
| Type | Density Determination Kit |
Product Content Correction
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur