Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing for blood contact medical devices where non-DEHP plasticized materials are required.
Brand:  Saint Gobain Life Sciences ADF00033
 View more versions of this product
Product Code. 12386849
  • 2680.00 NOK / Each
Estimated Shipment: 03-04-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Crystal clear for easy visualization of fluid flow
  • For contact with bodily fluids
  • Non-wetting surface permits complete drainage
  • Non-hemolytic and non-pyrogenic
  • Withstands EtO, gas and gamma sterilization
  • Minimally invasive devices
  • Blood and IV solutions
  • Dialysis equipment
  • Wound drainage
  • Inhalation equipment
  • Chemotherapy drug delivery
  • Kidney dialysis pumps
  • Peristaltic pumps
  • Catheters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ISO 10993, USP including cytotoxicity, hemocompatibility, genotoxicity, and Class VI
Autoclavable
11.11 mm
0.625 in.
50 ft.
3/32 in.
Medical device manufacturers
-42°C
185 lb-f/in
Clear
51 mm bend radius
18 in. Hg (at 73°F)
74°C
Tubing
0.438 in.
PVC
15.88 mm
15.2 m
2.3812 mm
-44°F
40 Pk.
Non-sterile
65 (Shore A)
25 psi
165°F
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis