Learn More
Novus Biologicals™ Rectum Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin
Brand:  Novus Biologicals™ NBP2-30306
Product Code. 18189063
  • 1920.00 NOK / Pack of 5
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spécification
Spécification
Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Adenocarcinoma
Rectum Tissue Slides (Adenocarcinoma Poorly Differentiated)
Human
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis