Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human HAI-1 Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Inhibition Activity
Brand:  R&D Systems™ 1048-PI-010
Product Code. 18328747
  • 5535.00 NOK / 10µg
Explore more special offers
Descrizione
Descrizione
The Recombinant Human HAI-1 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human HAI-1 Protein has been validated for the following applications: Inhibition Activity.
Specifica
Specifica
Inhibition Assay
6692
HAI-1
Mouse myeloma cell line,NS0-derived human HAI-1 protein Pro37-Glu449,with a C-terminal 10-His tag
Unconjugated
>95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Tris and NaCl.
47 kDa
10 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
R&D Systems™ Recombinant Human HAI-1 Protein > 10ug; Carrier Free
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato