Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human beta-Galactosidase-1/GLB1 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Marca:  R&D Systems™ 6464-GH-020
Codice prodotto. 18379587
  • 5605.00 NOK / 20µg
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Measured by its ability to cleave a fluorogenic substrate, 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside. The specific activity is >1,800 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
Specifica
Specifica
AAA51819
Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris and NaCl.
M.W. (Observed): 70-95 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 74 kDa
20 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
GLB1
Recombinant
beta-Galactosidase-1/GLB1
Enzyme Activity
2720
beta-Galactosidase-1/GLB1
Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human beta-Galactosidase-1/GLB1 protein Met1-Val677, with a C-terminal 6-His tag
<1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Unconjugated
>95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
R&D Systems™ Recombinant Human beta-Galactosidase-1/GLB1 Protein > 20ug; Carrier Free
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato