Learn More
Rat Gamma Globulin, Invitrogen™
Rat Control
Brand:  Invitrogen 31885
Product Code. 11809230
  • 1194.00 NOK / 10mg
Description
Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Storage: After opening, dilute only enough antibody for a single day’s use. Country of Origin: USA
Rat IgG is a type of immunoglobulin G (IgG) antibody that is commonly used in scientific research and diagnostics. It is produced by rats in response to foreign antigens, and is widely used as a tool for detecting and measuring the presence of specific proteins or other molecules in biological samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
4° C
Rat Gamma Globulin
11.1 mg/mL
Control, ChIP Assay, Immunoprecipitation, Flow Cytometry
RUO
Liquid
10 mg
PBS with no preservative; pH 7.6
Ig
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Rat Gamma Globulin, Invitrogen™ > 10 mg; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt